5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 523 DKK
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Molekylvægt: 317.69 g/mol
Smeltepunkt: 106…111 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00831001
CAS-nummer: 229956-98-3
UN nummer: 1759
ADR: 8 III