3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 480 DKK
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁FO₄
Smeltepunkt: 169…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020538
CAS-nummer: 347-63-7