2-Brom-4,6-difluoranisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 872 DKK
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Brom-4,6-difluoranisol 99%
2-Brom-4,6-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070754
CAS-nummer: 202865-59-6