5-Cloro-2-fluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0033-25G PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA 933 DKK
APOSPC0033-25G APOSPC0033-5G
5-Cloro-2-fluorbenzamid 97%
5-Cloro-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.57 g/mol
Smeltepunkt: 134…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631435
CAS-nummer: 261762-57-6