3-Cloro-2-fluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0031-25G PC0031-10G PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA 567 DKK
APOSPC0031-25G APOSPC0031-10G APOSPC0031-1G
3-Cloro-2-fluorbenzamid 97%
3-Cloro-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.57 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042205
CAS-nummer: 104326-94-5