2-Cloro-5-fluorbenzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 1750 DKK
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Cloro-5-fluorbenzamid 98%
2-Cloro-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.57 g/mol
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631465
CAS-nummer: 88487-25-6