3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 828 DKK
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 214 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631571
CAS-nummer: 85070-48-0