3-Chlor-2-Fluoranisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 164 DKK
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Chlor-2-Fluoranisol 97%
3-Chlor-2-Fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekylvægt: 160.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631570
CAS-nummer: 261762-56-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III