2-Chlor-6-Fluoranisol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0024-1G
PC0024-25G
PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA
164
DKK
APOSPC0024-1G
APOSPC0024-25G
APOSPC0024-5G
2-Chlor-6-Fluoranisol 97+%
2-Chlor-6-Fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Flammepunkt: 69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631573 CAS-nummer: 53145-38-3 |