2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0022-100G
PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA
5860
DKK
APOSPC0022-100G
APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₀H₉F₅O₃S Kogepunkt: 75 °C/0,75mmHg Smeltepunkt: 53…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093346 CAS-nummer: 565-42-4 |