(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 872 DKK
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)eddikesyre
(2-Chlor-3,6-difluorphenyl)eddikesyre
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Smeltepunkt: 136…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631448
CAS-nummer: 261762-52-1