3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 1200 DKK
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317834
CAS-nummer: 168833-77-0