2-Chlor-3,6-difluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 4400 DKK
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Chlor-3,6-difluorphenol 97%
2-Chlor-3,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Smeltepunkt: 52…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631450
CAS-nummer: 261762-50-9