α-Brom-3-Chlor-2,6-difluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 1040 DKK
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Brom-3-Chlor-2,6-difluortoluen 97%
α-Brom-3-Chlor-2,6-difluortoluen
Formel: C₇H₄BrClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631326
CAS-nummer: 261762-47-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II