α-Brom-2-Chlor-3,6-difluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 175 DKK
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Brom-2-Chlor-3,6-difluortoluen 98%
α-Brom-2-Chlor-3,6-difluortoluen
Formel: C₇H₄BrClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631446
CAS-nummer: 90292-67-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II