3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 2140 DKK
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631388
CAS-nummer: 261762-46-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III