Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 1440 DKK
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139509
CAS-nummer: 2549-19-1