5-Phenyl-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 327 DKK
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel: C9H7NO
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067074
CAS-nummer: 1006-68-4