2-toluenthiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol
OR9990-10G OR9990-25G OR9990-100G
APOSOR9990-10GEA 0 DKK
APOSOR9990-10G APOSOR9990-25G APOSOR9990-100G
2-toluenthiol 98%
2-toluenthiol
Formel: C₇H₈S
Kogepunkt: 195 °C
Smeltepunkt: 44540 °C
Massefylde: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004838
CAS-nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III