Diethylbrommalonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 164 DKK
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Diethylbrommalonat 98%
Diethylbrommalonat
Formel: C₇H₁₁BrO₄
Kogepunkt: 140…141 °C/30mmHg
Massefylde: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009138
CAS-nummer: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II