2-Aminobutansyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 491 DKK
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
2-Aminobutansyre
2-Aminobutansyre
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008093
CAS-nummer: 2835-81-6