3-Methyl-6-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 110 DKK
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007368
CAS-nummer: 3113-72-2