α-Brom-m-toluonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G
OR9974-10G
OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA
1530
DKK
APOSOR9974-100G
APOSOR9974-10G
APOSOR9974-25G
α-Brom-m-toluonitril
α-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molekylvægt: 196.05 g/mol Kogepunkt: 130 °C/3.8mmHg Smeltepunkt: 91…96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001809 CAS-nummer: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |