2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 5560 DKK
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Molekylvægt: 234.0900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235159
CAS-nummer: 54151-74-5