5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 99%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 491 DKK
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Kogepunkt: 128 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 29…30 °C
Massefylde: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127818
CAS-nummer: 36082-50-5
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR