2,4,6-Trichloranilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 600 DKK
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloranilin
2,4,6-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molekylvægt: 196.46 g/mol
Kogepunkt: 262 °C
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007663
CAS-nummer: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III