4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9945-100G OR9945-25G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 3610 DKK
APOSOR9945-100G APOSOR9945-25G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Formel: C₇H₈ClNO₂
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093995
CAS-nummer: 122307-41-9