Piperidin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 164 DKK
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 108…114 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 86…90 °C
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005999
CAS-nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1