3-Methylanthranilsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 230 DKK
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranilsyre 98%
3-Methylanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 174…177 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007745
CAS-nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2