3-Chlor-2-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 545 DKK
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chlor-2-methylbenzoesyre 98%
3-Chlor-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 163…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053312
CAS-nummer: 7499-08-3