Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 3840 DKK
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 125…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010645
CAS-nummer: 2199-44-2