2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9935-1G OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-1GEA 162 DKK
APOSOR9935-1G APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179394
CAS-nummer: 86770-31-2