1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 545 DKK
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138502
CAS-nummer: 7661-32-7