Coumarin-3-carboxylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 545 DKK
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Coumarin-3-carboxylsyre 97%
Coumarin-3-carboxylsyre
Formel: C₁₀H₆O₄
Smeltepunkt: 189…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006852
CAS-nummer: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III