Cysteaminiumchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-MEA
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 458 DKK
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molekylvægt: 113.61 g/mol
Smeltepunkt: 66…68 °C
Massefylde: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
UN nummer: 3335
ADR: 9 III