tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-butyl 4-(4-aminobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
OR9915-1G OR9915-500MG
APOSOR9915-1GEA 3130 DKK
APOSOR9915-1G APOSOR9915-500MG
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₃
Smeltepunkt: 159…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659531
CAS-nummer: 350684-49-0