3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 164 DKK
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Smeltepunkt: 237…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05665872
CAS-nummer: 404827-77-6