3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
OR9905-25G OR9905-5G
APOSOR9905-25GEA 2180 DKK
APOSOR9905-25G APOSOR9905-5G
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00663139
CAS-nummer: 20925-60-4