2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Methylthio)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(methylthio)phenyl)ethanone
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 491 DKK
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Formel: C₉H₉BrOS
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094708
CAS-nummer: 42445-46-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III