ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 164 DKK
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Molekylvægt: 324.9400 g/mol
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01360521
CAS-nummer: 31827-94-8
UN nummer: 1759
ADR: 8 III