ω,4-Dibromacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 994 DKK
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromacetophenon 98%
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molekylvægt: 277.94 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000200
CAS-nummer: 99-73-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412