1-Brom-2-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 545 DKK
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Brom-2-nitrobenzen 98%
1-Brom-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄BrNO₂
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007045
CAS-nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III