Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA 164 DKK
APOSOR9884-1G APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formel: C₉H₉NO₅
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04125034
CAS-nummer: 61873-93-6