Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9880-1G OR9880-100MG OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA 251 DKK
APOSOR9880-1G APOSOR9880-100MG APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419462
CAS-nummer: 64951-08-2