3-Nitrosalicylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 164 DKK
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 142…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024240
CAS-nummer: 85-38-1