2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 796 DKK
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smeltepunkt: 119…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466332
CAS-nummer: 33575-83-6