Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9853-1G OR9853-500MG OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA 1260 DKK
APOSOR9853-1G APOSOR9853-500MG APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 86…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204958
CAS-nummer: 19614-15-4