2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 2900 DKK
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797386
CAS-nummer: 41697-08-9