4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 545 DKK
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Kogepunkt: 80 °C/0,037mmHg
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076201
CAS-nummer: 87120-72-7
UN nummer: 3259
ADR: 8,III