6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 763 DKK
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Smeltepunkt: 142…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797375
CAS-nummer: 5196-95-2